Tisk…
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR322132-25G OR322132-5G
APOSOR322132-25GEA 13230 CZK
APOSOR322132-25G APOSOR322132-5G
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxamide
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxamide
Vzorec: C₆H₆ClN₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09750671
CAS číslo: 175358-01-7