Tisk…
N,N'-Dimethylethylendiamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR322130-25G OR322130-5G OR322130-100G
APOSOR322130-25GEA 870 CZK
APOSOR322130-25G APOSOR322130-5G APOSOR322130-100G
N,N'-Dimethylethylendiamine 95%
N,N'-Dimethylethylendiamine
Vzorec: C₄H₁₂N₂
Bod varu: 118…119 °C
Hustota: 0,818 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008290
CAS číslo: 110-70-3
EINECS: 230-793-3
UN: 2734
ADR: 8+3,II