Tisk…
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR322120-10G OR322120-5G OR322120-1G
APOSOR322120-10GEA 3910 CZK
APOSOR322120-10G APOSOR322120-5G APOSOR322120-1G
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate 97%
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022703
CAS číslo: 16382-15-3