Tisk…
1-Allyl-1H-indole-2,3-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32212-1G OR32212-5G
APOSOR32212-1GEA 4470 CZK
APOSOR32212-1G APOSOR32212-5G
1-Allyl-1H-indole-2,3-dione 95%
1-Allyl-1H-indole-2,3-dione
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00224218
CAS číslo: 830-74-0