Tisk…
4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(N-Boc-Aminomethyl)aniline
OR322111-5G OR322111-25G
APOSOR322111-5GEA 2070 CZK
APOSOR322111-5G APOSOR322111-25G
4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001716
CAS číslo: 94838-55-8