Tisk…
1-[3-(4-Chlorophenyl)-5-isoxazolyl]-1-ethanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32211-1G OR32211-5G
APOSOR32211-1GEA 8700 CZK
APOSOR32211-1G APOSOR32211-5G
1-[3-(4-Chlorophenyl)-5-isoxazolyl]-1-ethanone 97%
1-[3-(4-Chlorophenyl)-5-isoxazolyl]-1-ethanone
Vzorec: C₁₁H₈ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00662755
CAS číslo: 37091-33-1