Tisk…
tert-Butyl-N-hydroxycarbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR322101-100G OR322101-25G OR322101-500G
APOSOR322101-100GEA 2070 CZK
APOSOR322101-100G APOSOR322101-25G APOSOR322101-500G
tert-Butyl-N-hydroxycarbamate
tert-Butyl-N-hydroxycarbamate
Vzorec: C₅H₁₁NO₃
Bod tání: 55…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002107
CAS číslo: 36016-38-3