Tisk…
4-Nitrofenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Hydroxy-4-nitrobenzene, p-Nitrophenol
OR322090-25G OR322090-5G OR322090-100G
APOSOR322090-25GEA 705 CZK
APOSOR322090-25G APOSOR322090-5G APOSOR322090-100G
4-Nitrofenol 98%
4-Nitrofenol
Vzorec: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Bod varu: 279 °C
Bod tání: 114 °C
Hustota: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007331
CAS číslo: 100-02-7
UN: 1663
ADR: 6.1,III