Tisk…
Diethyloxalát 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR322087-10KG OR322087-2.5KG OR322087-500G
APOSOR322087-10KGEA 13260 CZK
APOSOR322087-10KG APOSOR322087-2.5KG APOSOR322087-500G
Diethyloxalát 99%
Diethyloxalát
Vzorec: C₆H₁₀O₄
Bod varu: 185 °C
Bod tání: –41 °C
Hustota: 1,076 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009119
CAS číslo: 95-92-1
EINECS: 202-464-1