1-Naphthyl isothiocyanate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR322081-25G
OR322081-5G
APOSOR322081-25GEA
9690
CZK
APOSOR322081-25G
APOSOR322081-5G
1-Naphthyl isothiocyanate 98%
1-Naphthyl isothiocyanate
Vzorec:
C₁₁H₇NS MW: 185.25 Bod varu: 100 Bod tání: 59 Hustota: 1.81 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003882 CAS číslo: 551-06-4 Merck Index: 12,06498 |