Tisk…
1-(4-Methylbenzyl)-1H-indole-2,3-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[(4-Methylphenyl)methyl]-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
OR32208-1G OR32208-5G
APOSOR32208-1GEA 5130 CZK
APOSOR32208-1G APOSOR32208-5G
1-(4-Methylbenzyl)-1H-indole-2,3-dione 95%
1-(4-Methylbenzyl)-1H-indole-2,3-dione
Vzorec: C₁₆H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00141570
CAS číslo: 79183-26-9