Tisk…
9,10-Phenanthrenequinone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR322078-100G OR322078-5G OR322078-25G
APOSOR322078-100GEA 1870 CZK
APOSOR322078-100G APOSOR322078-5G APOSOR322078-25G
9,10-Phenanthrenequinone 98%
9,10-Phenanthrenequinone
Vzorec: C₁₄H₈O₂
Bod tání: 201…213 °C
Bod vzplanutí: 241 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001163
CAS číslo: 84-11-7