Tisk…
5-Iodosalicylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-5-iodobenzoic acid
OR322048-100G
APOSOR322048-100GEA 5060 CZK
APOSOR322048-100G
5-Iodosalicylic acid
5-Iodosalicylic acid
Vzorec: C₇H₅IO₃
MW: 264,02 g/mol
Bod tání: 194…199 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002458
CAS číslo: 119-30-2
EINECS: 204-313-5