Tisk…
2-Isopropylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR322047-50G OR322047-250G OR322047-1KG
APOSOR322047-50GEA 2320 CZK
APOSOR322047-50G APOSOR322047-250G APOSOR322047-1KG
2-Isopropylphenol
2-Isopropylphenol
Vzorec: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Bod varu: 212…213 °C
Bod tání: 42705 °C
Hustota: 1,012 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002224
CAS číslo: 88-69-7
UN: 3145
ADR: 8,II