1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
AMPK Signaling Activator VII, Metformin, Metformin hydrochloride, 1,1-Dimethylbiguanide Hydrochloride
OR322044-100G
OR322044-10G
OR322044-25G
APOSOR322044-100GEA
1780
CZK
APOSOR322044-100G
APOSOR322044-10G
APOSOR322044-25G
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Vzorec:
C₄H₁₂ClN₅ MW: 165.625 g/mol Bod tání: 221 °C Hustota: 1.36 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012582 CAS číslo: 1115-70-4 |