Tisk…
trans-2,3-Epoxybutane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR322036-1G OR322036-5G OR322036-25G
APOSOR322036-1GEA 2070 CZK
APOSOR322036-1G APOSOR322036-5G APOSOR322036-25G
trans-2,3-Epoxybutane
trans-2,3-Epoxybutane
Vzorec: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Bod varu: 54…55 °C
Hustota: 0,804 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005129
CAS číslo: 21490-63-1
UN: 3271
ADR: 3,II