Tisk…
2,4-Dimethylthiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR322034-100G OR322034-500G
APOSOR322034-100GEA 1080 CZK
APOSOR322034-100G APOSOR322034-500G
2,4-Dimethylthiazole
2,4-Dimethylthiazole
Vzorec: C₅H₇NS
Bod varu: 144…146 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014509
CAS číslo: 541-58-2
UN: 1993
ADR: 3,III