Tisk…
(3-Chlorfenyl)isokyanát
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Isocyanic acid 3-Chlorophenyl ester, 3-Chlorophenylisocyanate
OR322031-1G OR322031-5G OR322031-10G
APOSOR322031-1GEA 744 CZK
APOSOR322031-1G APOSOR322031-5G APOSOR322031-10G
(3-Chlorfenyl)isokyanát
(3-Chlorfenyl)isokyanát
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₇H₄ClNO
Bod varu: 201 °C/760mmHg
Bod tání: –4 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002016
CAS číslo: 2909-38-8
UN: 2206
ADR: 6.1,II