Tisk…
2-Picolyl bromide hydrobromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
OR322016-1G OR322016-5G OR322016-25G
APOSOR322016-1GEA 622 CZK
APOSOR322016-1G APOSOR322016-5G APOSOR322016-25G
2-Picolyl bromide hydrobromide 95%
2-Picolyl bromide hydrobromide
Vzorec: C₆H₇Br₂N
Bod tání: 149…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863544
CAS číslo: 31106-82-8
UN: 3261
ADR: 8,II