Tisk…
Methyl-4-chlorocinnamate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-(4-chlorophenyl)acrylate, 4-Chlorocinnamic Acid Methyl Ester
OR322013-100G
APOSOR322013-100GEA 4440 CZK
APOSOR322013-100G
Methyl-4-chlorocinnamate 98%
Methyl-4-chlorocinnamate
Vzorec: C₁₀H₉ClO₂
MW: 196,63 g/mol
Bod tání: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075790
CAS číslo: 7560-44-3