Tisk…
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-Dimethyl-2-pyrimidinol, 4,6-Dimethylpyrimidin-2(1H)-one
OR322007-100G
APOSOR322007-100GEA 1870 CZK
APOSOR322007-100G
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine 97%
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine
Vzorec: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006072
CAS číslo: 108-79-2