Kyselina jodoctová
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR322006-100G
OR322006-25G
APOSOR322006-100GEA
9920
CZK
APOSOR322006-100G
APOSOR322006-25G
Kyselina jodoctová
Kyselina jodoctová
Vzorec:
C₂H₃IO₂ Bod varu: 208 °C Bod tání: 79…82 °C Hustota: 4,6 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00002685 CAS číslo: 64-69-7 UN: 2923 ADR: 8+6.1,I |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...