Tisk…
Ethylchloracetát 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR322004-500G OR322004-2.5KG
APOSOR322004-500GEA 2480 CZK
APOSOR322004-500G APOSOR322004-2.5KG
Ethylchloracetát 99%
Ethylchloracetát
Vzorec: C₄H₇ClO₂
MW: 122.55
Bod varu: 143 °C
Bod tání: –26 °C
Hustota: 1.15
Bod vzplanutí: 56
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000932
CAS číslo: 105-39-5
UN: 1181
ADR: 6.1+3 II
Merck Index: 13,03818