Tisk…
3-(Benzyloxy)-2-methyl-4H-pyran-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32197-1G OR32197-5G
APOSOR32197-1GEA 6390 CZK
APOSOR32197-1G APOSOR32197-5G
3-(Benzyloxy)-2-methyl-4H-pyran-4-one 95%
3-(Benzyloxy)-2-methyl-4H-pyran-4-one
Vzorec: C₁₃H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00207271
CAS číslo: 61049-69-2