Tisk…
4-Chlorobenzenecarbaldehyde-N,N-dimethylhydrazone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-2-[(4-Chlorophenyl)methylidene]-1,1-dimethylhydrazine
OR32189-1G OR32189-25G OR32189-5G
APOSOR32189-1GEA 5130 CZK
APOSOR32189-1G APOSOR32189-25G APOSOR32189-5G
4-Chlorobenzenecarbaldehyde-N,N-dimethylhydrazone 95%
4-Chlorobenzenecarbaldehyde-N,N-dimethylhydrazone
Vzorec: C₉H₁₁ClN₂
MW: 182,65 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01011933
CAS číslo: 22699-29-2