Tisk…
1-(6-Chloro-3-pyridazinyl)piperidin-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(6-Chloropyridazin-3-yl)piperidin-4-one
OR32188-5G
APOSOR32188-5GEA 5130 CZK
APOSOR32188-5G
1-(6-Chloro-3-pyridazinyl)piperidin-4-one 95%
1-(6-Chloro-3-pyridazinyl)piperidin-4-one
Vzorec: C₉H₁₀ClN₃O
MW: 211,648 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00665150
CAS číslo: 303149-95-3