Tisk…
5-(4-Chlorophenoxy)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32186-1G OR32186-5G
APOSOR32186-1GEA 7670 CZK
APOSOR32186-1G APOSOR32186-5G
5-(4-Chlorophenoxy)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-(4-Chlorophenoxy)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₁ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00215390
CAS číslo: 109925-13-5