Tisk…
6-Nitroindoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3218-100G OR3218-25G
APOSOR3218-100GEA 10020 CZK
APOSOR3218-100G APOSOR3218-25G
6-Nitroindoline
6-Nitroindoline
Vzorec: C₈H₈N₂O₂
Bod tání: 67…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005710
CAS číslo: 19727-83-4
EINECS: 243-257-6