Tisk…
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32176-25G OR32176-5G
APOSOR32176-25GEA 11840 CZK
APOSOR32176-25G APOSOR32176-5G
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00097914
CAS číslo: 18096-70-3