Methyl-5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32169-1G
OR32169-5G
APOSOR32169-1GEA
9560
CZK
APOSOR32169-1G
APOSOR32169-5G
Methyl-5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylate 95%
Methyl-5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylate
Vzorec:
C₁₂H₁₁NO₃ MW: 217,23 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00119105 CAS číslo: 2065-28-3 |