Tisk…
N,N-Dimethyl-2-phenylethanethioamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32164-1G OR32164-5G
APOSOR32164-1GEA 5130 CZK
APOSOR32164-1G APOSOR32164-5G
N,N-Dimethyl-2-phenylethanethioamide 95%
N,N-Dimethyl-2-phenylethanethioamide
Vzorec: C₁₀H₁₃NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051943
CAS číslo: 17709-95-4