Tisk…
2,4-Dimethoxypyrimidine-5-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3216-1G OR3216-5G
APOSOR3216-1GEA 2150 CZK
APOSOR3216-1G APOSOR3216-5G
2,4-Dimethoxypyrimidine-5-carbaldehyde
2,4-Dimethoxypyrimidine-5-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₈N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00132992
CAS číslo: 52606-02-7