3-Chloro-2,2-dimethyl-N-phenylpropanamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32156-1G
OR32156-5G
APOSOR32156-1GEA
7670
CZK
APOSOR32156-1G
APOSOR32156-5G
3-Chloro-2,2-dimethyl-N-phenylpropanamide 95%
3-Chloro-2,2-dimethyl-N-phenylpropanamide
Vzorec:
C₁₁H₁₄ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07698577 CAS číslo: 82820-74-4 |