Tisk…
(R)-1-Boc-3-Benzylpiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321498-1G OR321498-250MG
APOSOR321498-1GEA 5590 CZK
APOSOR321498-1G APOSOR321498-250MG
(R)-1-Boc-3-Benzylpiperazine
(R)-1-Boc-3-Benzylpiperazine
Vzorec: C₁₆H₂₄N₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07772103
CAS číslo: 947272-49-3