Tisk…
6-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-7-azaindole
OR321485-5G
APOSOR321485-5GEA 4900 CZK
APOSOR321485-5G
6-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
6-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₇H₅BrN₂
MW: 197,04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659667
CAS číslo: 143468-13-7