Tisk…
7-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321484-5G
APOSOR321484-5GEA 5720 CZK
APOSOR321484-5G
7-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
7-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Vzorec: C₇H₅ClN₂
MW: 152,5800 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234945
CAS číslo: 357263-48-0