Tisk…
2-(Tetrahydrofuran-3-yl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321471-1G OR321471-5G
APOSOR321471-1GEA 2940 CZK
APOSOR321471-1G APOSOR321471-5G
2-(Tetrahydrofuran-3-yl)acetic acid 97%
2-(Tetrahydrofuran-3-yl)acetic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₃
MW: 130.1400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06411265
CAS číslo: 138498-97-2