Tisk…
Ethyl-1-boc-5-oxoazepane-4-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-tert-Butyl 4-ethyl 5-oxoazepane-1,4-dicarboxylate
OR321470-1G OR321470-5G
APOSOR321470-1GEA 3380 CZK
APOSOR321470-1G APOSOR321470-5G
Ethyl-1-boc-5-oxoazepane-4-carboxylate 97%
Ethyl-1-boc-5-oxoazepane-4-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₂₃NO₅
MW: 285,336 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788451
CAS číslo: 141642-82-2