Tisk…
tert-Butyl (pyrrolidin-2-ylmethyl)carbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Boc-aminomethyl-pyrrolidine
OR321459-5G OR321459-25G
APOSOR321459-5GEA 3770 CZK
APOSOR321459-5G APOSOR321459-25G
tert-Butyl (pyrrolidin-2-ylmethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (pyrrolidin-2-ylmethyl)carbamate
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658352
CAS číslo: 149649-58-1