Tisk…
(3R,4R)-1-Benzyl-N-4-dimethylpiperidin-3-amine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321454-100G OR321454-5G OR321454-25G
APOSOR321454-100GEA 19910 CZK
APOSOR321454-100G APOSOR321454-5G APOSOR321454-25G
(3R,4R)-1-Benzyl-N-4-dimethylpiperidin-3-amine 99%
(3R,4R)-1-Benzyl-N-4-dimethylpiperidin-3-amine
Vzorec: C₁₄H₂₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09475548
CAS číslo: 477600-70-7