Tisk…
tert-Butyl-4-acetylpiperidine-1-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321452-1G OR321452-5G OR321452-25G
APOSOR321452-1GEA 622 CZK
APOSOR321452-1G APOSOR321452-5G APOSOR321452-25G
tert-Butyl-4-acetylpiperidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-acetylpiperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08437655
CAS číslo: 206989-61-9