Tisk…
(S)-1-Boc-3-ethylpiperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-tert-Butyl 3-ethylpiperazine-1-carboxylate
OR321450-25G OR321450-5G
APOSOR321450-25GEA 23310 CZK
APOSOR321450-25G APOSOR321450-5G
(S)-1-Boc-3-ethylpiperazine 95%
(S)-1-Boc-3-ethylpiperazine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Bod vzplanutí: 127 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07772110
CAS číslo: 928025-56-3