Tisk…
(2R,4R)-Ethyl-4-methylpiperidine-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (2R,4R)-Ethyl 4-methylpiperidine-2-carboxylate
OR321418-5G
APOSOR321418-5GEA 5690 CZK
APOSOR321418-5G
(2R,4R)-Ethyl-4-methylpiperidine-2-carboxylate 95%
(2R,4R)-Ethyl-4-methylpiperidine-2-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₇NO₂
MW: 171,2368 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093749
CAS číslo: 74892-82-3