3-Chloro-2-pyrazinemethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3-Chloropyrazin-2-yl)methanol
OR321372-1G
OR321372-5G
OR321372-10G
APOSOR321372-1GEA
2480
CZK
APOSOR321372-1G
APOSOR321372-5G
APOSOR321372-10G
3-Chloro-2-pyrazinemethanol 97%
3-Chloro-2-pyrazinemethanol
Vzorec:
C₅H₅ClN₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11977628 CAS číslo: 89283-32-9 |