Tisk…
3-Oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321356-1G OR321356-5G
APOSOR321356-1GEA 0 CZK
APOSOR321356-1G APOSOR321356-5G
3-Oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 97%
3-Oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Vzorec: C6H12ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18432562
CAS číslo: 904316-92-3