Tisk…
3-Carbamoylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321355-1G OR321355-5G
APOSOR321355-1GEA 979 CZK
APOSOR321355-1G APOSOR321355-5G
3-Carbamoylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
3-Carbamoylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Vzorec: C₁₀H₁₈N₂O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04116210
CAS číslo: 122684-34-8