tert-Butyl piperazin-1-ylcarbamate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR321350-250MG
APOSOR321350-250MGEA
2700
CZK
APOSOR321350-250MG
tert-Butyl piperazin-1-ylcarbamate 97%
tert-Butyl piperazin-1-ylcarbamate
Vzorec:
C₉H₁₉N₃O₂ MW: 201,2661 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11840387 CAS číslo: 147081-80-9 |