Tisk…
1H-Pyrido[2,3-d][1,3]oxazine-2,4-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321347-1G OR321347-100MG OR321347-250MG
APOSOR321347-1GEA 10520 CZK
APOSOR321347-1G APOSOR321347-100MG APOSOR321347-250MG
1H-Pyrido[2,3-d][1,3]oxazine-2,4-dione 95%
1H-Pyrido[2,3-d][1,3]oxazine-2,4-dione
Vzorec: C₇H₄N₂O₃
Bod tání: 207…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09863994
CAS číslo: 21038-63-1