Tisk…
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321326-1G OR321326-5G
APOSOR321326-1GEA 953 CZK
APOSOR321326-1G APOSOR321326-5G
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxaldehyde 97%
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08690128
CAS číslo: 933717-10-3