3,6-Dichloropyrazine-2-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR321323-1G
OR321323-250MG
APOSOR321323-1GEA
3940
CZK
APOSOR321323-1G
APOSOR321323-250MG
3,6-Dichloropyrazine-2-carbonitrile 97%
3,6-Dichloropyrazine-2-carbonitrile
Vzorec:
C₅HCl₂N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22199269 CAS číslo: 356783-16-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |